Learn More
Aceton, für HPLC Artikelnummer.: 10131560
Aceton, für HPLC
Artikelnummer. 10131560
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10131560
Marke: Fisher Chemical A/0606/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C3H6O, CAS-Nummer-67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
C3H6O, CAS-Nummer-67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
pH 7
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 56°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Dampfdruck 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPaS at 20°C
Formelmasse 58.08g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, für HPLC >