Learn More
Aceton, Gütegrad, > 99,5 % Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Suitable for pesticide residue analysisAcetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glassware due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon and photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetone |
| Schmelzpunkt | °C to 94°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.791 |
| Siedepunkt | 56°C |
| Menge | 1 L |
| Flammpunkt | -17°C (1°F) |
| Zündpunkt | 465°C (869°F) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Brechungsindex | 1.359 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.