Learn More
Aceton-d6, für die NMR-Spektrometrie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
51.46 € - 210.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 666-52-4 |
---|---|
Summenformel | C3H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 64.117 |
MDL-Nummer | MFCD00044635 |
InChI-Schlüssel | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N |
Synonym | acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone |
PubChem CID | 522220 |
ChEBI | CHEBI:78217 |
IUPAC-Name | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on |
SMILES | CC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10133431
|
Thermo Scientific Acros
351380100 |
10 ml | Glasflasche |
51.46 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10565091
|
Thermo Scientific Acros
351380500 |
50 ml | Glasflasche |
210.05 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
666-52-4 | |
64.117 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
522220 | |
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CHEBI:78217 | |
CC(=O)C |
Spezifikation
Acetone-d6 | |
Farblos | |
0.8700g/mL | |
−20°C | |
666-52-4 | |
55.0°C | |
CD3COCD3 | |
01, III, 2741 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on | |
522220 | |
64.13 |
Flüssig | |
99.9 atom% D | |
Min. 99,85% | |
Max. 0,1 % (coulometrisch) | |
-93.0°C | |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CC(=O)C | |
64.117 | |
CHEBI:78217 | |
NMR |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 211-563-9
- Acetone-d6
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.