Learn More
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), enthält 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324618
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), enthält 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324618
10g
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11324618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042458.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 666-52-4
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
MDL-Nummer MFCD00044635
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
SMILES CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,872 g/mL
Flammpunkt −17 °C (1 °F)
Geruch Aceton-ähnlich
Brechungsindex 1,3554
Menge 10g
Schmelzpunkt -94 °C
Siedepunkt 56 °C
UN-Nummer UN1090
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 64.13
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 1 % v/v TMS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN10L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042458.14,042458.09
ChargennummerZ13K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number042458.14,042458.09
ChargennummerY24H060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number042458.14,042458.09
ChargennummerS16I068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog Number042458.14,042458.09
ChargennummerY18H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042458.14,042458.09
Name des Produkts
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), enthält 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals >