Learn More
Aceton-d6, 100 % (isotopisch), enthält 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359937
Aceton-d6, 100 % (isotopisch), enthält 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359937
Je 2
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11359937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042263.SA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 666-52-4
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
MDL-Nummer MFCD00044635
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
SMILES CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,872 g/mL
Flammpunkt -17 °C (1 °F)
Geruch Aceton-ähnlich
Brechungsindex 1,3554
Menge Je 2
Schmelzpunkt -94 °C
Siedepunkt 56 °C
UN-Nummer UN1090
Formelmasse 64.13
Reinheit (%) 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 0,03 % v/v TMS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number042263.KV,042263.SA
ChargennummerE29S076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
ChargennummerA27X026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
ChargennummerX15F019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
ChargennummerK05N29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
Name des Produkts
Aceton-d6, 100 % (isotopisch), enthält 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals >