Learn More
Aceton CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15674510
Aceton CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674510
4 x 2.5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Artikelnummer. 15674510
Marke: Honeywell-Chromasolv 348504X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Die Lumineszenzintensität von Aceton'ist abhängig von den Lösungskomponenten.1 Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zu seiner Photolyse und zur Produktion von Radialen.1
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 56 °C (760 mmHg)
Menge 4 x 2.5 l
Brechungsindex n20/D1.359
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte CHROMASOLV™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >