Learn More
Aceton, CHROMASOLV™, Honeywell™
Artikelnummer. 15623200
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 15623200
Marke: Honeywell-Chromasolv 310622.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CHROMASOLV™, zur Analyse von Dioxinen, Furanen und PCB, ≥ 99.8 %
  • Hochreine Chromatographie-Lösungsmittel
  • Die Eignung wurde für den spezifizierten Einsatz von HPLC- bis UHPLC-MS-Anwendungen getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Summenformel C3H6O
Strukturformel CH3COCH3
MDL-Nummer MFCD00008765
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1090
Beilstein 635680
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aceton
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.