Learn More
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10395640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10395640
Marke: Fisher Chemical A/0600/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
CAS 67-64-1
Dampfdruck 247 mbar bei 20 °C
Viskosität 0.32 mPa*s bei 20 °C
Dampfdichte 2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Farbe Farblos
pH 7
Schmelzpunkt -95 °C
Siedepunkt 56 °C
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
Menge 1 l
ChEBI CHEBI:15347
Formelmasse 58.08 mol