Learn More
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Plastikflasche aus HDPE
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Description
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Specifications
Specifications
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| CAS | 67-64-1 |
| Dampfdruck | 247mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.32 mPaS at 20°C |
| Dampfdichte | 2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C3H6O |
| MDL-Nummer | 8765 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.