Learn More
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Marke: Fisher Chemical A/0600/PC21
44.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Spezifikation
67-64-1 | |
5 L | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
8765 | |
-95°C | |
Flüssig |
Plastikflasche aus HDPE | |
Farblos | |
0.32 mPaS at 20°C | |
C3H6O | |
7 | |
56°C | |
58.08g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Acetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527023 | Analysenzertifikat | 14/02/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/JC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/99SS |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
4Stunden
19Minuten
0Sekunden
6 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
19Minuten
0Sekunden
6