Learn More
Aceton, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10518521 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10518521
Marke: JT Baker 9254.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bietet überragende Leistung bei minimalem Risiko von Kontaminationen, die die Genauigkeit und Produktivität beeinträchtigen können. Aceton, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ ist ein ultrareines Lösungsmittel für die Analyse organischer Rückstände, das die Empfindlichkeit und Detektionsleistung eines Geräts maximiert.
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED Lösungsmittel wurden für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt. Diese Lösungsmittel sind vollständig charakterisiert und werden durch ECD-, FID- oder andere methodenspezifische Detektoren chargenkontrolliert, um ein Höchstmaß an Reinheit und Chargenkonsistenz zu gewährleisten.
  • Einzigartige Stabilisatorsysteme bieten eine unübertroffene Produktstabilität und störungsfreie Ergebnisse, wenn Chemikalien erforderlich sind
  • Optimierte Destillation zur Entfernung reaktiver Verunreinigungen, Herstellung höherer Assays und enger Lösungsmittelfronten
  • Die Leistung wurde auf Reinheitsgrade getestet, die unter den unteren Grenzwerten für die Quantifizierung (LLQ) für die Spurenanalytendetektion liegen
  • Die Leistung wird für die auf dem Etikett angegebene Ablauffrist garantiert
  • Geeignet für anspruchsvolle EPA-Protokolle zur Probenreinigung
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
pH 5 bis 6 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -94.9 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3
Siedepunkt 55.8 –56.6 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 2.6 - 13 Vol.-%
Flammpunkt −20 °C
Zündpunkt 465°C
Geruch Fruchtähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Für die Analyse organischer Rückstände
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Titrierbare Säure 0.3 μeq/g
Strukturformel (CH3)2CO
Titrierbare Base 0.6 μeq/g
Viskosität 32 mPas bei 25 °C
Wasser Max. 0.5 %
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) Min. 99.4 %
Güte BAKER ULTRA RESI-ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.