Learn More
Aceton (ACS), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317328
Aceton (ACS), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317328
10 mL
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11317328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030698.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Acetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glasswares due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon, photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt °C to 94°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.791
Siedepunkt 56°C
Menge 10 mL
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.359
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1090; Colorless
Beilstein 635680
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formelmasse 58.08
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerM30L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerY06K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerW18K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerU16K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
Name des Produkts
Aceton (ACS), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >