Learn More
Aceton (ACS), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307328
Aceton (ACS), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307328
1 L
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11307328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030698.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Acetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glasswares due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon, photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt °C to 94°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.791
Siedepunkt 56°C
Menge 1 L
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.359
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1090; Colorless
Beilstein 635680
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formelmasse 58.08
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerM30L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerY06K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerW18K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
ChargennummerU16K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Name des Produkts
Aceton (ACS), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >