Learn More
Aceton, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
39.81 € - 396.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Summenformel | C3H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.08 |
MDL-Nummer | MFCD00008765 |
InChI-Schlüssel | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC-Name | Propan-2-on |
SMILES | CC(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10479480
|
Thermo Scientific Acros
177170010 |
1 L | Glasflasche |
39.81 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10225900
|
Thermo Scientific Acros
177170025 |
2.5 L | Glasflasche |
72.39 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10745863
|
Thermo Scientific Acros
177170050 |
5 L | Kunststoff-Fass |
128.64 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10779874
|
Thermo Scientific Acros
177170100 |
10 L | Kunststoff-Fass |
203.01 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10285940
|
Thermo Scientific Acros
177170250 |
25 L | Kunststoff-Fass |
396.14 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
Propan-2-on |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Spezifikation
Acetone | |
67-64-1 | |
100.0 | |
0.7900g/mL | |
-20°C (-4°C) | |
1.3585 | |
0.005% max. | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
1090; Colorless | |
01, 635 | |
02,13; 03,4; 06,9 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-on | |
180 | |
58.08 | |
Extrarein |
-95.0°C | |
99.0 | |
>4°C | |
56.0°C | |
Flüssig | |
99+% | |
0.79 | |
CH3COCH3 | |
Vapor Pressure: 247mbar at 20°C | |
0.32 mPa.s (20°C) | |
0.5% max. (K.F.) | |
15, 65 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis:
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
.WARNUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr