Learn More
Aceton, 99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10481173
Aceton, 99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481173
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10481173
Marke: Thermo Scientific Acros 268310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95.0°C
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 350nm, 0.005 max. at 360nm, 0.005 max. at 370nm, 0.09 max. at 340nm, 0.3 max. at 335nm, 1 max. at 330nm
CAS Min. % 99.75
Azidität ≤0.0003meq/g
CAS Max. % 100.0
Alkalinität ≤0.0003meq/g
Hinweise zur Zersetzung >4°C
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 56.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −20°C
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3585
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung ≤0.0002%
Relative Dichte 0.79
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
UN-Nummer 1090; Colorless
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 3180
Wasser ≤0.1%
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2498697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Chargennummer2522458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Chargennummer2402238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Chargennummer2498735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Chargennummer2402236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, 99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >