Learn More
Aceton, 99,6 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10554634
Aceton, 99,6 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554634
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10554634
Marke: Thermo Scientific Acros 423240025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95.0°C
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >4°C
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 56.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −20°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3585
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.79
Titrierbare Säure 0.0003 meq/g max.
Strukturformel CH3COCH3
Titrierbare Base 0.0006 meq/g max.
Dampfdruck Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
UN-Nummer 1090; Colorless
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number423240250,423240010,423245000,423240025
Chargennummer2524360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number423240250,423240010,423245000,423240025
Chargennummer2524176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number423240250,423240010,423245000,423240025
Chargennummer2405502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423240250,423240010,423245000,423240025
Chargennummer2493555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423240250,423240010,423245000,423240025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, 99,6 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >