Learn More
Aceton, 99.5+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
Schmelzpunkt | -95.0°C |
Namenshinweis | For analysis |
CAS Min. % | 99.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Hinweise zur Zersetzung | >4°C |
Dichte | 0.7900g/mL |
Siedepunkt | 56.0°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | −20°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2495174 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025 |
2499556 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025 |
2524176 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025 |
2496825 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025 |
2417392 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%