Learn More
Aceton, 99.5+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10194140
Aceton, 99.5+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194140
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10194140
Marke: Thermo Scientific Acros 176800025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis For analysis
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >4°C
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 56.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −20°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3585
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.79
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Wasser 0.5% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2495174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025
Chargennummer2499556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025
Chargennummer2496825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025
Chargennummer2524176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025
Chargennummer2417392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number176800250,176800010,176805000,176800050,176800026,176800025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, 99.5+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >