Learn More
Acetoacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438167
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-01-2
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
MDL-Nummer MFCD00008780
InChI-Schlüssel DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
IUPAC-Name 3-Oxo-N-phenylbutanamid
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetanilide
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 129°C (24 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 473419
Merck Index 14,58
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) ≥98%