Learn More
Essigsäureanhydrid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
111.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Beschreibung
Essigsäureanhydrid, AR-zertifiziert für die Analyse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Schmelzpunkt | -73,1 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 3 |
Siedepunkt | 140°C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 2.5 L |
Formelmasse | 102.09g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |