Learn More
Essigsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10763031
Essigsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763031
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10763031
Marke: Thermo Scientific Acros 222130025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Acylierungsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.089
MDL-Nummer MFCD00008705
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-Name Acetylacetat
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic anhydride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0870g/mL
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CO)2O
Menge 2.5 L
Beilstein 02, 166
Rückstand nach Verdampfung 0.003 % max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Merck Index 15, 55
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number222130010,222130025,222130100,222135000
ChargennummerA0454119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number222130010,222130025,222130100,222135000
ChargennummerA0399470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number222130010,222130025,222130100,222135000
ChargennummerA0393942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number222130010,222130025,222130100,222135000
ChargennummerA0408808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number222130010,222130025,222130100,222135000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Essigsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >