Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10423561
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423561
1kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10423561
Marke: Thermo Scientific Acros 424260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH 7,5 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Güte ACS-Reagenz
Menge 1kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0432123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0457824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2023 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0457156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0397873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number424260250,424260025,424260010
Name des Produkts
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >