Learn More
Essigsäure, Natriumsalz-Trihydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10206800
Essigsäure, Natriumsalz-Trihydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206800
500g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10206800
Marke: Thermo Scientific Acros 217115000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Namenshinweis p.a.
pH 7,5 bis 9,0 (5 % bei 20 °C)
Schmelzpunkt 58,0 °C
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:762 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/19 ml Alkohol
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
Name des Produkts
Essigsäure, Natriumsalz-Trihydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >