Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, für die Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic acid, sodium salt |
Namenshinweis | p.a. |
pH | 7,5 bis 9,2 (5%ige Lösung bei 20 °C) |
Schmelzpunkt | 324,0 °C |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | CH3CO2Na |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol |