Learn More
Essigsäure (Eisessig), für Spurenmetallanalysen, Primar Plus™, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10120273
Essigsäure (Eisessig), für Spurenmetallanalysen, Primar Plus™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10120273
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
Artikelnummer. 10120273
Marke: Fisher Chemical A/0411/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
pH 2.5
Schmelzpunkt 16°C
Siedepunkt 117°C
Farbe Farblos
Formelmasse 60.05g/mol
Menge 500 mL
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2.1
Dampfdruck 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic Acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure (Eisessig), für Spurenmetallanalysen, Primar Plus™, Fisher Chemical >