Learn More
Essigsäure, Eisessig, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558594
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Analysiert auf bis zu 64 Metalle im niedrigen ppb-Bereich, was bei kritischen Spurenmetallanalysen nur geringe Hintergrundstörsignale gewährleistet.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus Säuren ermöglichen das Testen auf mehr Spurenmetalle mit strengeren Spezifikationen.
  • Die Qualität ist gewährleistet für bis zu 64 Spurenmetalle, die bis zu einer Konzentration im ppb-Bereich getestet wurden
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen gewährleistet zuverlässige Ergebnisse zwischen den Tests.
  • Platz sparende HDPE-Verpackung mit geringen metallischen extrahierbaren Substanzen
  • Höhere Sicherheit durch manipulationssichere Kappen
  • Umweltfreundliche, recyclingfähige HDPE-Flaschen
  • Stringente Protokolle in einer ISO-zertifizierten Einrichtung gewährleisten Qualität in der Produktion
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure (Eisessig)
pH 2.4 (1.0 M aq. soln.)
Schmelzpunkt 16.4 °C
Siedepunkt 117.9 °C
Farbe Farblos
Hinweise zur Reinheitsqualität Für den Einsatz bei der Spurenmetallanalyse
Hinweise zum Prozentgehalt mit
Strukturformel CH3CO2H
Löslichkeitsinformationen Miscible in water
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Dichte 1.05 g/ml bei 20 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 4 - 19.9 Vol.-%
Flammpunkt 39.4 °C
Zündpunkt 426 °C
Geruch Stechend, essig-ähnlich
Verpackung HDPE
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2,1
Dampfdruck 2.093 kPa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.