Learn More
Eisessigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317558
Eisessigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317558
Gehäuse 20L
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 20L
4 x 4 L
Artikelnummer. 11317558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033252.M4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, glacial
pH 2,5
Schmelzpunkt 16,6 °C
Siedepunkt 118,1 °C
UN-Nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1,049
Menge Gehäuse 20L
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Geruch Stechend
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3721
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30L706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
ChargennummerX04K961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
Chargennummer10246658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
ChargennummerN28I772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
Chargennummer10247550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
Name des Produkts
Eisessigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >