Learn More
Essigsäure-d4, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367928
Click to view available options
Menge:
5g
10g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Acetic acid-d{4} is used as a deuterated, polar and protic solvent, in food preservatives, PH control agent, flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1186-52-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 64.08
MDL-Nummer MFCD00051051
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,12 g/mL
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Geruch Stechend, zu Tränen reizend
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge 10g
Schmelzpunkt 17 °C
Siedepunkt 118 °C
UN-Nummer UN2789
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
IUPAC-Name (²H₃)ethan(²H)oesäure
Formelmasse 64.08
Reinheit (%) 99.5%