Learn More
Essigsäure, 99,8 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10336600
Essigsäure, 99,8 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336600
2,5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10336600
Marke: Thermo Scientific Acros 148930025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Extinktion (unverdünnt), (unverdünnt) bei 0 nm, max. 0,02 bei 280 nm, max. 0,1 bei 260 nm
Chemischer Name oder Material Acetic Acid
Namenshinweis For biochemistry
Schmelzpunkt 16,0 °C° bis 16,5 °C°
Siedepunkt 117,0 °C° bis 118,0 °C°
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel CH3COOH
UN-Nummer 2789
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte Biochemie
Dichte 1,0480 g/ml
Menge 2,5 l
Flammpunkt 40 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck Dampfdruck:1,52 kPa bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Name des Produkts
Essigsäure, 99,8 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals >