Learn More
Essigsäure, 1 M (1 N ≈ 6 %), Pure, gebrauchsfertig
Artikelnummer. 10040180 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 10040180
Marke: Fisher Chemical J/0550/17