Learn More
Essigsäure, 1 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic acid |
Konzentration | 1% v/v wässrige Lsg. |
Formelmasse | 60.05 |
Menge | 500 ml |
Physikalische Form | Flüssig |