Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 4.0
Artikelnummer. 15442939
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15442939
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60104.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. Other reported uses. Used in the purification and precipitation of nucleic acids; Used in protein crystallization. Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC; Mordant dyeing. DNA microarray studies of E. coli response; Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents and as a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat wird als Puffer im Pufferbereich von pH 3.6 bis 5.6 verwendet. Andere gemeldete Verwendungen. Zur Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren; zur Proteinkristallisation. Färbung von Gelen in der Protein-Gelelektrophorese und HPLC; Beizenfärbung. DNA-Mikroarray-Studien zur E. coli-Reaktion; Untersuchung der Proteinentfaltung während der Umkehrphasenchromatographie. Wird in Verbindung mit Natriumcarbonat verwendet, um die Aktivierung des gefriergetrockneten Subtilisins Carlsberg in organischen Lösungsmitteln und als Substrat von Acetokinase zu verbessern.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3
Specifications
Konzentration 1 mM Pufferlösung
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
pH-Bereich 4
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
Form Flüssig
Menge 250 ml
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen