Learn More
Acetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Acetanilide is used as an intermediate in the synthesis of rubber accelerator, dyes and camphor. It is also used in the synthesis of penicillin and other pharmaceutical products. It is involved in the preparation of 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride, which is an intermediate during the synthesis of sulfa drugs. Further, it is employed as a experimental photographic developer. In addition to this, it is used to stabilize cellulose ester varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acetanilid wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Vulkanisationsbeschleunigern, Farbstoffen und Campher verwendet. Wird auch für die Synthese von Penicillin und anderen pharmazeutischen Produkten genutzt. Ist an der Herstellung von 4-Acetamidamiobensulfonylchlorid, einem Zwischenprodukt bei der Synthese von Sulfonamiden, beteiligt. Dient auch als experimentelle Entwicklerflüssigkeit. Wird darüber hinaus zur Stabilisierung von Lacken aus Celluloseester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetanilide |
Schmelzpunkt | 113°C to 116°C |
Dichte | 1.121 |
Siedepunkt | 304°C to 305°C |
Flammpunkt | 161°C (321°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 606468 |
Merck Index | 14,50 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,benzene. Slightly soluble in water. |