Learn More
Acetamidin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645612
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-42-5
Summenformel C2H6N2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
MDL-Nummer MFCD00013016
InChI-Schlüssel WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC-Name Ethanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetamidine hydrochloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 170°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(=NH)NH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen