Learn More
Acetamidin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetamidine hydrochloride |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 160°C to 170°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C(=NH)NH2·HCl |
Menge | 500 g |