Learn More
Acetanilid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 111°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 7.0 |
Siedepunkt | 304°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Summenformel | C8H9NO |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 135.17g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetanilide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.