Learn More
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15498949
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498949
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 15498949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12265.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acetaldehyd-Ammoniaktrimer wird als Scavenger für Sulfhydrylverbindungen in Erdgas verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Exsikkation bei 4°C. Nicht in der Nähe von Luft, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde ammonia trimer
CAS 58052-80-5
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Dichte 0.852
Siedepunkt 110°C (decomposition)
Summenformel C6H18N3
MDL-Nummer MFCD00149559
Menge 50 g
UN-Nummer UN1841
Beilstein 3910586
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,40
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
IUPAC-Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
PubChem CID 2723814
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetaldehyde-ammonia
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals >