Learn More
Acetaldehyd, 99.5 %, hochrein, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10061304
Acetaldehyd, 99.5 %, hochrein, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061304
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10061304
Marke: Thermo Scientific Acros 427171000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-07-0
Summenformel C2H4O
Molekulargewicht (g/mol) 44.04
MDL-Nummer MFCD00006991
InChI-Schlüssel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäurealdehyd, Ethylaldehyd, Acetylaldehyd, Aldehyd, Essigethanol, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetiqueMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC-Name Acetaldehyd
SMILES CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyd
Namenshinweis Extrarein
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -123.0 °C
Farbe Weiß
Dichte 0.7850 g/ml
Siedepunkt 21.0 °C
Flammpunkt −27 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3CHO
Menge 100 ml
Merck Index 15,4
Relative Dichte 0.785
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: > 500 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol und Aceton
Formelmasse 44.04
Reinheit (%) 99.5 %
Güte Extrarein
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number427178000,427171000
ChargennummerA0464218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number427178000,427171000
ChargennummerA0456819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number427178000,427171000
ChargennummerA0452995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number427178000,427171000
ChargennummerA0437903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number427178000,427171000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Name des Produkts
Acetaldehyd, 99.5 %, hochrein, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >