Learn More
Acetaldehyd, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
27.50 € - 95.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-07-0 |
---|---|
Summenformel | C2H4O |
Molekulargewicht (g/mol) | 44.04 |
MDL-Nummer | MFCD00006991 |
InChI-Schlüssel | IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique |
PubChem CID | 177 |
ChEBI | CHEBI:15343 |
IUPAC-Name | Acetaldehyd |
SMILES | CC=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10705041
|
Thermo Scientific Acros
149510100 |
10 mL | Glasflasche |
27.50 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10061530
|
Thermo Scientific Acros
149512500 |
250 mL | Glasflasche |
36.50 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10051530
|
Thermo Scientific Acros
149510010 |
1 L | Glasflasche |
48.90 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10423215
|
Thermo Scientific Acros
149510025 |
2.5 L | Glasflasche |
95.70 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-07-0 | |
44.04 | |
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N | |
177 | |
Acetaldehyd |
C2H4O | |
MFCD00006991 | |
ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique | |
CHEBI:15343 | |
CC=O |
Spezifikation
Acetaldehyde | |
75-07-0 | |
100.0 | |
Farblos | |
21.0°C | |
Echt | |
Pungent | |
CH3CHO | |
MFCD00006991 | |
01,3 | |
0.785 | |
Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone | |
CC=O | |
44.04 | |
CHEBI:15343 | |
99.5% | |
Flüchtige Flüssigkeit |
Extra Pure | |
99.4 | |
-123,0 °C | |
0.7850g/mL | |
−27°C | |
99.4% min. (GC) | |
C2H4O | |
1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm) | |
01, 594 | |
15, 40 | |
ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique | |
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N | |
Acetaldehyd | |
177 | |
44.04 | |
Extrarein |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizungen.
Verdacht auf Krebserkrankung.
Kann zu Reizungen der Atemwege führen.
Extrem brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-836-8
- Acetaldehyde
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke