Learn More
Ansell Naturlatex-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Hergestellt aus einer speziellen Latexrezeptur für mehr Flexibilität und Elastizität
- Die innere Silikonbeschichtung erleichtert das Anziehen und Übereinanderziehen von zwei Handschuhen
- Dickere Bündchen können gut über Kleidung gezogen werden
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137 |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Palm Thickness (Metric) | 0.18 mm |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
Größe | 6.5 |