Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL600 Dual-Tischmessgeräte für pH/ISE, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff
Artikelnummer. p-7073783 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Deluxe-Kit
Messgerät mit Standardkit
Multiparameter-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12820653
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
accumet XL600 Dual pH/ISE, Leitfähigkeits- und DO-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil.
Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL600 pH/ISE/Leitfähigkeits/DO-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
  • Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
  • Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
  • Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
  • Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
  • Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
  • Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
  • ISE-Methoden für die Standardaddition und -subtraktion, Analytenaddition und -subtraktion
  • Modi: Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und Widerstand
  • Der TDS-Modus berechnet den BSB-Wert, OUR und SOUR über fünf Tage
  • Salinitätskorrektur und Barometerdruckkompensation mit eingebautem Barometer zur Erhöhung der DO-Genauigkeit
  • Gleichzeitige Anzeige von bis zu vier Messungen (zwei pH- oder ISE-Werte, Leitfähigkeit, DO)
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
  • Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
  • RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
  • RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
  • Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
  • Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
  • Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
  • Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
  • Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
  • für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
  • Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
  • pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
  • pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
  • ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
  • ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
  • ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
  • mV-Bereich: ±2000.0 mV
  • mV-Auflösung: 0.1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
  • Leitfähigkeitsbereich: 0.00 μS bis 500.0 mS
  • Leitfähigkeitsauflösung: 0.01, 0.1 μS; 0.001, 0.01, 0.1 mS
  • Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • TDS-Bereich: 0.00 ppm bis 500 ppt (TDS-Faktor 1.00)
  • TDS-Auflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • TDS-Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Salinitätsbereich: 0 bis 80.0 ppt
  • Salinitätsauflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Salinitätsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Widerstandsbereich: 2.000 Ohm bis 20.0 MOhm
  • Widerstandsauflösung: 0.01, 0.1 Ohm, 0.001, 0.1 KOhm, 0.01 MOhm
  • Widerstandsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • DO-Bereich: 0 bis 50 mg/l, 0 bis 600 % Sättigung
  • DO-Bereich mit 13-620-SSP: 0 bis 20 mg/l, 0 bis 200 % Sättigung
  • DO-Auflösung: 0.01, 0.1 mg/l, 0.1, 1 % Sättigung
  • DO-Genauigkeit: ±0.1 mg/l ±1 LSD, 0.1 % Sättigung
  • Luftdruckbereich: 450 bis 825 mm Hg
  • Barometerdruckgenauigkeit: ±1 mm Hg + 1 LSD
  • Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
  • Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
  • ISE-Kalibrierpunkte: 2 bis 6 Punkte
  • ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
  • Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
  • Selbsttest: Ja
  • Eingänge: Zwei BNC, zwei Miniphone-ATC, 8-poliger DIN (Leitfähigkeit), 8-poliger DIN (DO), Erdung
  • Ausgänge: RJ45, RS232, zwei USB, zwei Rührsonden
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
  • Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Inhalt:
13-636-XL600A: accumet XL600 Dual pH/ISE, Leitfähigkeits- und DO-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil.
13-636-XL600D: accumet XL600 Dual pH/ISE, Leitfähigkeits- und DO-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellensonde für Leitfähigkeit und Temperatur (13-620-100), selbstrührende BSB-Sonde (13-620-SSP), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil.
13-636-XL600: accumet XL600 Dual pH/ISE, Leitfähigkeits- & DO-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellensonde für Leitfähigkeit und Temperatur (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil.
XL600ACERT: accumet XL600 Dual pH/ISE, Leitfähigkeits- & DO-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung
XL600DCERT: accumet XL600 pH/ISE, Leitfähigkeits- & DO-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellensonde für Leitfähigkeit und Temperatur (13-620-100), selbstrührende BSB-Sonde (13-620-SSP), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung
XL600CERT: accumet XL600 pH/ISE, Leitfähigkeits- & DO-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellensonde für Leitfähigkeit und Temperatur (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung.
Zertifizierungen
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit Mehrere
Ausgänge RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2)
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 1 % FS
Genauigkeit (DO) 0.1 + 1 LSD
Genauigkeit (ISE) 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (Salinität) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (TDS) ±1 % des Endwertes
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) Automatisch (4 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich, manuell (5 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 6
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
Zellkonstante 0.01 bis 10
Zertifizierung/Konformität NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Angaben zur Datenverwaltung 3 bis 86400 s
Datenpunkte 2000
Nachweisbereich Mehrere
Kanäle 2
Displaytyp LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 500 mS
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Bereich (elektrischer Widerstand) 3 W bis 100 MW über 4 Messbereiche: 0 bis 20 kW, 20 bis 200 kW, 200 kW bis 2 MW, 2 bis 100 MW
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Bereich (TDS) 0,050 ppm bis 500 ppt (bei TDS-Faktor 1,00)
Auflösung (ISE) 2/3/4 Stellen
Auflösung (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Enthält Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung
Eingänge 2 BNC, 2 ATC
Modell XL600 Messgerät für duale pH/ISE/Leitfähigkeit/DO-Messungen
Produkttyp Multiparameter-Messgerät
Bereich (DO) 0 bis 20 mg/l (0 bis 1272 mbar), 0 bis 200 % Sättigung mit 13-620-SSP Elektrode
Bereich (ISE) ±2000 mV
Auflösung Mehrere
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.001/0.01/0.1 mS
Auflösung (DO) 0.01 mg/l (0.1 mbar), 0.1 % Sättigung
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0.01/0.1 W, 0.001/0.1 kW, 0.01 MW
Auflösung (Salinität) 0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt
Auflösung (TDS) 0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt
Temperaturgenauigkeit ±0.2°C (±0.3°F)
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 9,68 in.
Länge (metrisch) 24.6 cm
Breite (metrisch) 17.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,89 in.
Höhe (metrisch) 9.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 1.13 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz