Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL500 Dual-Tischmessgeräte für pH/ISE und Leitfähigkeit
Artikelnummer. 12880643 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Kit
pH-/ISE-/Leitfähigkeits-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12880643
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
13-636-XL500A: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V) 13-636-XL500: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, TRIS-compat nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellsonde für Leitf. und Temp. (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V) XL500ACERT: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V), NIST-Bescheinigung XL500CERT: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, TRIS-compat nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellsonde für Leitf. und Temp. (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V), NIST-Bescheinigung
Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL500 pH/ISE/Leitfähigkeits-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
  • Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
  • Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
  • Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
  • Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
  • Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
  • Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
  • ISE-Methoden für die Standardaddition und -subtraktion, Analytenaddition und -subtraktion
  • Modi: Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und Widerstand
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
  • Gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Messungen (zwei pH- oder ISE-Werte, ein Leitfähigkeitswert)
  • Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
  • RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
  • RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
  • Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
  • Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
  • Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
  • Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
  • Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
  • für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
  • Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Technische Daten
  • pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
  • pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
  • ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
  • ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
  • ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
  • mV-Bereich: ±2000.0 mV
  • mV-Auflösung: 0.1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
  • Leitfähigkeitsbereich: 0.00 μS bis 500.0 mS
  • Leitfähigkeitsauflösung: 0.01, 0.1 μS; 0.001, 0.01, 0.1 mS
  • Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • TDS-Bereich: 0.00 ppm bis 500 ppt (TDS-Faktor 1.00)
  • TDS-Auflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • TDS-Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Salinitätsbereich: 0 bis 80.0 ppt
  • Salinitätsauflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Salinitätsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Widerstandsbereich: 2.000 Ohm bis 20.0 MOhm
  • Widerstandsauflösung: 0.01, 0.1 Ohm, 0.001, 0.1 KOhm, 0.01 MOhm
  • Widerstandsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
  • Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
  • ISE-Kalibrierpunkte: 2 bis 6 Punkte
  • ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
  • Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
  • Selbsttest: Ja
  • Eingänge: Zwei BNC, 2 Miniphone-ATC, 8-poliger DIN (Leitfähigkeit), Erdung
  • Ausgänge: RJ45, RS232, 2 USB, zwei Rührsonden
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
  • Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Zertifizierungen
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit Mehrere
Ausgänge RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2)
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 1 % FS
Genauigkeit (ISE) 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (Salinität) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (TDS) ±1 % des Endwertes
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) Automatisch (4 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich, manuell (5 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 6
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
Zellkonstante 0.01 bis 10
Zertifizierung/Konformität NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Angaben zur Datenverwaltung 3 bis 86400 s
Datenpunkte 2000
Nachweisbereich Mehrere
Kanäle 2
Displaytyp LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 500 mS
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Bereich (elektrischer Widerstand) 3 W bis 100 MW über 4 Messbereiche: 0 bis 20 kW, 20 bis 200 kW, 200 kW bis 2 MW, 2 bis 100 MW
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Bereich (TDS) 0,050 ppm bis 500 ppt (bei TDS-Faktor 1,00)
Auflösung (ISE) 2/3/4 Stellen
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Enthält Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung
Eingänge 2 BNC, 2 ATC
Modell XL500 Duales pH-/ISE-Leitfähigkeitsmessgerät
Produkttyp pH-/ISE-/Leitfähigkeits-Messgerät
Bereich (ISE) ±2000 mV
Auflösung Mehrere
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.001/0.01/0.1 mS
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0.01/0.1 W, 0.001/0.1 kW, 0.01 MW
Auflösung (Salinität) 0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt
Auflösung (TDS) 0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt
Temperaturgenauigkeit ±0.3 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 9,68 in.
Länge (metrisch) 24.6 cm
Breite (metrisch) 17.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,89 in.
Höhe (metrisch) 9.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 1.13 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz