Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Tischmessgeräte für pH/ISE mit zwei Kanälen
Artikelnummer. 12860643 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Ammoniak-Kit
Messgerät mit pH-/ISE-Kit
pH-/ionenselektive Messgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12860643
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
accumet XL250 pH-/ISE-Tischmessgerät mit zwei Kanälen, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-Elektrode mit Glaskörper und Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil
Anwenderfreundlich mit großem, hellem Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH- und Ionen-Messungen. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE/-Zweikanal-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
  • Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
  • Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
  • Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
  • Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
  • Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
  • Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
  • ISE-Methoden für die Standardaddition und -subtraktion, Analytenaddition und -subtraktion
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
  • Anzeige von zwei pH- oder ISE-Messungen gleichzeitig mit zweikanaligen BNC-Eingängen
  • Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
  • RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
  • RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
  • Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
  • Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
  • Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
  • Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
  • Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
  • für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
  • Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
  • pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
  • pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
  • ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
  • ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
  • ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
  • mV-Bereich: ±2000.0 mV
  • mV-Auflösung: 0.1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
  • Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
  • Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
  • ISE-Kalibrierpunkte: 2 bis 6 Punkte
  • ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
  • Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
  • Selbsttest: Ja
  • Eingänge: Zwei BNC,2 Miniphone ATC, Erdung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
  • Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Inhalt:
13-636-XL250A: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil.
13-636-XL250F: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Fluoridelektrode (13-620-629), TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil.
13-636-XL250N: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Ammoniakelektrode (13-620-509), TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil.
13-636-XL250: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil.
XL250ACERT: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung.
XL250CERT: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung.
Zertifizierungen
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit Mehrere
Ausgänge RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2)
Genauigkeit (ISE) 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 6
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
Zertifizierung/Konformität NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Angaben zur Datenverwaltung 3 bis 86400 s
Datenpunkte 2000
Nachweisbereich Mehrere
Kanäle 2
Displaytyp LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (ISE) 2/3/4 Stellen
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Enthält Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110 V-/220 V-Stromversorgung
Eingänge 2 BNC, 2 ATC
Modell XL250 Dualer pH-/ISE-Kit
Produkttyp Messgerät mit pH-/ISE-Kit
Bereich (ISE) ±2000 mV
Auflösung Mehrere
Auflösung (mV) 0.1 mV
Temperaturgenauigkeit ±0.3 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 9,68 in.
Länge (metrisch) 24.6 cm
Breite (metrisch) 17.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,89 in.
Höhe (metrisch) 9.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 1.13 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz