Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL150 Tischmessgeräte zur Messung des pH-Wertes
Artikelnummer. p-7073779 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Messgerät mit pH-Kit, NIST-Zert.
pH-Messgerät, NIST-Zert.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12820643
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
accumet XL150 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-Elektrode mit Glaskörper und Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS-232- und USB-Kabel, 100-V-/240-V-Universalnetzteil
Anwenderfreundlich mit großem, hellen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH-Messungen. Fisherbrand accumet XL pH-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
  • Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
  • Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
  • Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
  • Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
  • Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
  • Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
  • RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
  • RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
  • Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
  • Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
  • Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
  • Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (Kat. Nr. 13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
  • Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
  • für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
  • Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Technische Daten
  • pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
  • pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
  • mV-Bereich: ±2000.0 mV
  • mV-Auflösung: 0.1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
  • Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
  • Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
  • ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
  • Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
  • Selbsttest: Ja
  • Eingänge: BNC, Miniphone ATC, Erdung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
  • Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Zertifizierungen
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel und 110/220 V-Netzteil
Genauigkeit (Temperatur) ±0,3 °C
Genauigkeit (mV) ±0,2
Genauigkeit (pH) ±0,002
Ausgänge RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2)
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellte oder 5 kundenspezifische
Bereich (mV) ±2000 mV
Auflösung (mV) 0,1 mV
Calibration Points 1 bis 6
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp LCD
Datenpunkte 2000
Eingänge BNC, ATC
Zertifizierung/Konformität NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Abmessungen (L x B x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm/9,7 x 6,8 x 3,9 Zoll
Gewicht (metrisch) 1,13 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lb.
Gewährleistung 3 Jahre
Genauigkeit Mehrere
Modell XL150 pH-Kit
Auflösung Mehrere
Nachweisbereich Mehrere
Typ pH-Messgerät, NIST-Zert.
Länge (angloamerikanisch) 9,68 in.
Länge (metrisch) 24,6 cm
Breite (metrisch) 17,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,89 in.
Höhe (metrisch) 9,9 cm
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz