Learn More
Fisherbrandâ„¢ accumetâ„¢ XL150 Tischmessgeräte zur Messung des pH-Wertes
Anwenderfreundlich mit großem, hellen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH-Messungen. Fisherbrand accumet XL pH-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
Marke:  Fisherbrandâ„¢ 01X604701
1070.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12890633
  • 1165.00 â‚¬ / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: accumet XL150 pH-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Universalnetzteil
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Fisherbrand - Focus on pH and electrochemistry
    Fisher Scientific provide a comprehensive range of accumetâ„¢ pH meters, electrodes and pH accessories.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
      Aktionscode: 25081
      Gültig bis zum2025-12-31
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      27
      Stunden
      6
      Minuten
      56
      Sekunden
      56
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrandâ„¢ accumetâ„¢ XL150 Tischmessgeräte zur Messung des pH-Wertes >