Learn More
Fisherbrand™ accumet™ tragbares Leitfähigkeitsmessgeräte-Kit AE6C
Das AE6C ist robust, wirtschaftlich und kombiniert Anwenderfreundlichkeit mit hoher Leistung. Dieses handliche Messgerät ist IP54-geschützt und verfügt über eine Leitfähigkeits-/TDS-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation, die sich hervorragend für Arbeiten im Außendienst eignet.
Marke: Fisherbrand™ 13-636-AE6CK
355.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese handlichen Messgeräte eignen sich für schnelle, genaue Leitfähigkeits- oder TDS-Prüfungen in Labors, Außendienstaarbeiten und Bildungseinrichtungen sowie für Nährstoff- und Düngemittelprüfungen in der Hydroponik und der Agrarindustrie. Ideal für alle Arten von Qualitätssicherung, Druckindustrie und Wasserqualitätstests (Analyse von Hartwasser, unbehandeltem Wasser, Industrie- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbadwasser und eingehendem Prozesswasser).
- Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
- Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung oder einer kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe
- Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über einen großen Messbereich
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für eine optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, wodurch bequemes Ablesen und Aufzeichnen möglich ist
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Elektrode mit integrierter ATC, ausgelegt für minimale Lufteinblasenansammlung während der Messung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung am Arbeitsplatz
- Der optionale Messgerätesatz enthält in einem robusten Tragekoffer alles, was für Kalibrierung und Messung notwendig ist
Spezifikation
AE6C-Messgerät mit Leitfähigkeitselektrode, KCl-Kalibrierlösungen (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm), DI Spülwasser (je 60 ml), Grip-Clip, Batterien, Hartschalenkoffer | |
Leitfähigkeitsmessung | |
Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung | |
0 bis 19,99, 20 bis 199,9, 200 bis 1999 μS/cm; 2 bis 19,99, 20 bis 200 mS/cm | |
ATC/MTC (0 °C bis 80 °C) | |
0 °C bis 100 °C (80 °C mit mitgelieferter Sonde) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
°C oder °F | |
BNC, 2,5-mm-Phono-Buchse | |
15,7 x 8,5 x 4,2 cm | |
9 oz. | |
5°bis 45 °C | |
Nein | |
15,7 cm | |
8,5 cm | |
4,2 cm | |
>500 Std. |
±1 % des Skalenendwerts ±1 LSD | |
0,1, 1, 10 | |
4 (einer pro Bereich) automatisch, 5 (einer pro Bereich) manuell | |
0,05% Skalenendwert | |
0 bis 10% | |
32 °F bis 212 °F (176 °F mit mitgelieferter Sonde) | |
± 0,5 °C (± 0,9 °F) | |
LCD-Anzeige | |
IP 54 | |
255 g | |
3 Jahr | |
Leitfähigkeitsmessgerät | |
6,2 in. | |
3,3 in. | |
1,6 in. | |
4 x 1,5 V 'AAA'-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) |