Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE-Serie, pH-Gelelektrode mit doppelt diaphragma
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die pH-Elektrode mit Doppelt diaphragma der accumet AE-Serie ist ideal für die allgemeine Anwendung bei der Messung des pH-Werts üblicher Proben und daher eine hervorragende Wahl für Routinemessungen im Labor.
Produktmerkmale:
- Kombinierte pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma
- Wartungsarme mit Gel gefüllte Bezugselektrode
- Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff
- Gehäuselänge 90 mm
- BNC-Anschluss
- 1 m langes Kabel
Garantie
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Einzeln |
| Material | Kunststoff |
| pH-Bereich | 1 bis 13 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13-636-AE150 accumet AE150 pH-Messgerät |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Länge (metrisch) | 90 mm |