Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Tischmessgeräte für pH/ISE
Artikelnummer. p-7073778 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
AB250 pH/ISE-Messgerät
Messgerät mit pH-/ISE-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12850633
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
13-636-AB250A: accumet AB250 pH-/ISE-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS232 und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil. 13-636-AB250: accumet AB250 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil. AB250CERT: accumet AB250 pH-/ISE-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Rückverfolgbarkeitsbescheinigung.
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-Messgerät ermöglicht flexible Messungen der pH- oder Ionenkonzentration mit einer ionenselektiven Elektrode (ISE) in einem anwenderfreundlichen, zuverlässigen Messsystem.
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-Messgerät ermöglicht flexible Messungen der pH- oder Ionenkonzentration mit einer ionenselektiven Elektrode (ISE) in einem anwenderfreundlichen,
  • Grafisches, hintergrundbeleuchtetes Display mit Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
  • Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
  • Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
  • pH-Anstieg und Offset-Anzeige
  • Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
  • Kennwortschutz für die Kalibrierungs- und Einrichtungsmodi
  • Speicherung von 500 Datensätzen
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
  • Optionale Rührsonde (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
  • für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
  • Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
  • Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
  • pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
  • pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
  • ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
  • ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
  • ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
  • mV-Bereich: ±2000.0 mV
  • mV-Auflösung: 0.1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
  • Temperaturbereich: 0 bis 100 °C (32 bis 212.0 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.3 °C (±0.5 °F)
  • Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
  • ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
  • Selbsttest: Ja
  • Eingänge: BNC, Miniphone ATC, Erdung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Anwendungen
Wissenschaft, Forschung, QA/QC, Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel, Getränke, Industrie
Zertifizierungen
Ausgewählte Modelle mit Zertifikat für NIST-Rückverfolgbarkeit
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge RS232-Klinkenstecker, Mini-B USB, Rühreinrichtung
Genauigkeit (ISE) 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 6 Punkte aus einer der folgenden Gruppen, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
Zertifizierung/Konformität Ohne NIST-rückverfolgbares pH-Zertifikat
Angaben zur Datenverwaltung Manuell, zeitgesteuert (einstellbar, alle 3 bis 3600 s), Drucker- oder CSV-Format
Datenpunkte 500
Displaytyp LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (ISE) 0,001/0,01/0,1/1 (automatisch)
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Enthält Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung
Eingänge BNC, ATC
Modell Nur AB250 pH-/ISE-Messgerät
Produkttyp AB250 pH/ISE-Messgerät
Bereich (ISE) 0.001 bis 19999 (±2000)
Auflösung (mV) 0.1 mV
Temperaturgenauigkeit ±0.3 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz