Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C18-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescripción
Erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung bei niedrigen Gegendrücken mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C18-LC-Säulen. Robuste 2,6-μm-Solid-Core-Partikel sorgen für eine hohe Effizienz und Kompatibilität sowohl mit HPLC- als auch UHPLC-Plattformen. Die hohe Belegung mit gebundenen Phasen bietet optimale Retention einer breiten Palette von unpolaren Analyten für mehrere Anwendungen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Mit sechs verschiedenen stationären gebundenen Phasen in robusten Säulen wird ein weiter Selektivitätsbereich für alle Separationsanforderungen abgedeckt.
Accucore HPLC Säulen bieten höchste chromatographische Leistung bei niedrigem Gegendruck:
--Robuste und reproduzierbare feste Kernpartikel
--Schnelle Sparationen mit höchster Auflösung
--6 Phasen für einen weiten Selektivitätsbereich
Phase: Accucore C18
Partikelgrösse: 2,6μm
L/Φ Innen: 30/4,6mm
Especificaciones
Especificaciones
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 1,8 ml/min |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelform | Kugelförmiger, fester Kern |
| Partikelgröße | 2,6 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 80 Å |
| Mostrar más |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.