Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C18-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11307481 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Säulenformat:
Analysesäule
Säulenset (3 Säulen, 3 Chargen)
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11307481
Marke: Thermo Scientific™ 17126154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Säule mit ihrem speziell entwickelten Feststoffkern für eine breite Palette unpolarer Analyten über mehrere Anwendungen hinweg.
Erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung bei niedrigen Gegendrücken mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C18-LC-Säulen. Robuste 2,6-μm-Solid-Core-Partikel sorgen für eine hohe Effizienz und Kompatibilität sowohl mit HPLC- als auch UHPLC-Plattformen. Die hohe Belegung mit gebundenen Phasen bietet optimale Retention einer breiten Palette von unpolaren Analyten für mehrere Anwendungen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Optimale Selektivität für unpolare Verbindungen
  • Hydrophober Wechselwirkungsmechanismus
Schnelle Trennungen
  • 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und die enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Niedrige Gegendrücke
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
  • Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sphärisch, fester Kern
Partikelgröße 2,6 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 80 Å
Menge Each
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 70 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 9 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.